Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de expansión DURAN™, toma/cono
Código de producto. 15884808 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
Enchufe NS 24/29, cono NS 45/40
Toma NS 14/23, cono NS 19/26
Toma NS 14/23, cono NS 24/29
Toma NS 14/23, cono NS 29/32
Toma NS 19/26, cono NS 24/29
Toma NS 19/26, cono NS 29/32
Toma NS 24/29, cono NS 29/32
Toma NS 29/32, cono NS 34/35
Toma NS 29/32, cono NS 45/40
Toma NS 29/32, cono NS 50/42
Toma NS 29/32, cono NS 60/46
Toma NS 29/32, cono NS 71/51
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15884808 Toma NS 19/26, cono NS 24/29 paquete de 10
15931601 Toma NS 14/23, cono NS 19/26 paquete de 10
10142021 Enchufe NS 24/29, cono NS 45/40 cada uno
15941601 Toma NS 14/23, cono NS 29/32 paquete de 10
15894808 Toma NS 19/26, cono NS 29/32 paquete de 10
15931611 Toma NS 29/32, cono NS 45/40 paquete de 10
15834808 Toma NS 14/23, cono NS 24/29 paquete de 10
15804828 Toma NS 29/32, cono NS 60/46 paquete de 10
15814828 Toma NS 29/32, cono NS 71/51 paquete de 10
10161781 Toma NS 24/29, cono NS 29/32 cada uno
15921611 Toma NS 29/32, cono NS 34/35 paquete de 10
10707101 Toma NS 29/32, cono NS 34/35 cada uno
15894818 Toma NS 29/32, cono NS 50/42 paquete de 10
13 options
Código de producto. 15884808
Marca: DWK Life Sciences 286536002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Expansión del manguito al núcleo.
Los adaptadores se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Las piezas de expansión DURAN™ permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande.
  • Las piezas de expansión permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande y, por lo tanto, el uso de componentes de junta esmerilada de diferente tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar
Tamaño de junta Toma NS 19/26, cono NS 24/29
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.