Descripción
Los adaptadores se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Las piezas de expansión DURAN™ permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande.
- Las piezas de expansión permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande y, por lo tanto, el uso de componentes de junta esmerilada de diferente tamaño.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Descripción del artículo | Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar |
| Tamaño de junta | Toma NS 29/32, cono NS 60/46 |