Descripción
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos.
- Boquilla para facilitar el vertido
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
- Cerámica esmaltada blanca de alta resistencia
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 170 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaporación de líquidos; preparación de soluciones concentradas; prevención de la condensación de disolventes en las paredes de vidrio; tamaños 25, 30, 35 y 45 ml sin campo de etiquetado |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 95 mm |