Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces Erlenmeyer Duran™ con unión cónica esmerilada
Código de producto. p-8000683
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 mL
300 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
NS19/26
NS29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 15340895
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03022970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la mezcla, el vertido y el almacenamiento de forma segura y sencilla de productos químicos en el laboratorio. Los matraces Erlenmeyer con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Incluye Con escala (volumen/ml aproximado), con etiqueta de inscripción
Junta cónica estándar NS29/32
Diámetro exterior (métrico) 131 mm