Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces Erlenmeyer Duran™ con unión cónica esmerilada
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Incluye | Con escala (volumen/ml aproximado), con etiqueta de inscripción |
| Junta cónica estándar | NS29/32 |
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |