Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces Erlenmeyer Duran™ con unión cónica esmerilada
Código de producto. 10533831
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 mL
300 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
NS19/26
NS29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10533831
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021928
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la mezcla, el vertido y el almacenamiento de forma segura y sencilla de productos químicos en el laboratorio. Los matraces Erlenmeyer con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Incluye Con escala (volumen/ml aproximado), con etiqueta de inscripción
Junta cónica estándar NS19/26
Diámetro exterior (métrico) 51 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.