Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Erlenmeyer, cuello ancho
Código de producto. 11752202 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11752202
Marca: DWK Life Sciences 212266309
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a su forma cónica es idóneo para mezclar líquidos.
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer originales DURAN™ son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 153 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; tamaños 25, 200, 300 y 2000 ml de tamaño ISO no DIN EN
N.° por paquete 10/paq.
Tipo de producto Sin tamaño DIN EN ISO
Esterilizables en autoclave Autoclavable