Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Erlenmeyer, cuello ancho
Código de producto. 11732202 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11732202 500 ml paquete de 10
11772182 25 ml 10 PCS
11782182 50 ml 10 PCS
11792182 100 ml 10 PCS
11702202 200 ml 10 PCS
11712202 250 ml 10 PCS
11722202 300 ml paquete de 10
11742202 1000 ml paquete de 10
11752202 2000 ml 10 PCS
9 options
Código de producto. 11732202
Marca: DWK Life Sciences 212264402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a su forma cónica es idóneo para mezclar líquidos.
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer originales DURAN™ son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 105 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; tamaños 25, 200, 300 y 2000 ml de tamaño ISO no DIN EN
N.° por paquete 10/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable