Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con junta esmerilada estándar
Código de producto. 15251889 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de rosca:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca unitSize
15251889 100 ml NS 29/32 paquete de 10
11756268 50 ml NS 29/32 paquete de 10
15231889 100 ml NS 19/26 paquete de 10
15261889 200 ml NS 29/32 paquete de 10
15271889 250 ml NS 24/29 paquete de 10
15281889 250 ml NS 29/32 paquete de 10
15291889 250 ml NS 45/40 paquete de 10
11850620 300 ml NS 29/32 paquete de 10
15201899 500 ml NS 29/32 paquete de 10
15231899 1000 ml NS 29/32 paquete de 10
15241889 100 ml NS 24/29 paquete de 10
15211899 500 ml NS 45/40 paquete de 10
15201889 25 ml NS 14/23 paquete de 10
15221899 1000 ml NS 24/29 paquete de 10
10385051 50 ml NS 19/26 cada uno
15221889 50 ml NS 14/23 paquete de 10
10273451 500 ml NS 24/29 paquete de 10
15211889 50 ml NS 24/29 paquete de 10
15241899 1000 ml NS 45/40 paquete de 10
19 options
Código de producto. 15251889
Marca: DWK Life Sciences 241932705
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces Erlenmeyer con junta esmerilada estándar permiten, entre otras cosas, el almacenamiento de una solución mediante el cierre hermético del recipiente.
Debido a su gran tamaño, los matraces Erlenmeyer son adecuados, por ejemplo, para preparar soluciones y almacenarlas. La molienda adicional permite un cierre hermético del recipiente.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) La mezcla de varios componentes; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; calentamiento; tamaños de volumen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) y 1000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO
N.° por paquete 10/paq.
Tamaño de rosca NS 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable