Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con junta esmerilada estándar
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de rosca:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Debido a su gran tamaño, los matraces Erlenmeyer son adecuados, por ejemplo, para preparar soluciones y almacenarlas. La molienda adicional permite un cierre hermético del recipiente.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 131 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | La mezcla de varios componentes; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; calentamiento; tamaños de volumen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) y 1000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Tamaño de rosca | NS 29/32 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |