Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, cuello estrecho
Código de producto. 11702182 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11702182 100 ml paquete de 10
11702172 25 ml paquete de 10
11712172 50 ml 10 PCS
11712182 200 ml 10 PCS
11722182 250 ml paquete de 10
11732182 300 ml 10 PCS
11742182 500 ml 10 PCS
11752182 1000 ml 10 PCS
11762182 2000 ml paquete de 10
11712412 3000 ml paquete de 2
10189910 5000 ml cada uno
11669868 125 ml paquete de 10
13479118 150 ml paquete de 10
12626167 800 ml paquete de 10
14 options
Código de producto. 11702182
Marca: DWK Life Sciences 212162403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a su forma cónica, los matraces se utilizan para mezclar líquidos.
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer DURAN™ originales son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; tamaño 25 ml sin código de retractación y tamaños 150, 200 y 300 ml de tamaño ISO no DIN
N.° por paquete 10/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable