Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con rosca DIN
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer DURAN™ originales son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
- Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- El matraz se puede cerrar con un tapón de PBT o un tapón de membrana (permite el intercambio de gases)
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | PBT |
| Diámetro de base (métrico) | 105 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones diluyentes; medición de cantidades de líquidos; se suministra con o sin tapón |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Tamaño de rosca | GL 32 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de tapón | Con tapón de PBT |