Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con rosca DIN
Código de producto. 11649898 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tipo de tapón:
Con tapón de PBT
Sin tapón
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11649898
Marca: DWK Life Sciences 218033604
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La forma cónica lo hace ideal para mezclar líquidos. La rosca permite un sellado hermético del matraz.
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer DURAN™ originales son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • El matraz se puede cerrar con un tapón de PBT o un tapón de membrana (permite el intercambio de gases)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 85 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones diluyentes; medición de cantidades de líquidos; se suministra con o sin tapón
N.° por paquete 10/paq.
Tamaño de rosca GL 32
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Sin tapón