Learn More
DWK Life Sciences Embudo de goteo DURAN™, cilíndrico, con escala, junta esmerilada y tubo de compensación de presión
Código de producto. 10203501 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del cono:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del cono unitSize
10203501 100 ml NS 19/26 cada uno
10181781 50 ml NS 14/23 cada uno
10767481 250 ml NS 29/32 cada uno
10283541 500 ml NS 29/32 cada uno
10355381 100 ml NS 14/23 cada uno
10449532 250 ml NS 24/29 cada uno
10273541 500 ml NS 24/29 cada uno
7 options
Código de producto. 10203501
Marca: DWK Life Sciences 241252403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo de goteo permite una adición dosificada de soluciones. Gracias al tubo de compensación de presión, se evita una posible subpresión y sobrepresión.
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo. Además de la junta esmerilada estándar, este diseño dispone de un tubo de compensación de presión en el extremo inferior, que evita la presión negativa y positiva en los recipientes de reacción.
  • Con tubo de compensación de presión, cono en la base estándar, llave de paso en la base estándar y dispositivo de retención
  • Se puede ajustar la velocidad de suministro
  • Cilíndrico con escala
  • Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Borosilicato 3.3, Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Tamaño del cono NS 19/26
Para utilizar con (aplicación) Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido; embudos de goteo con un volumen de 250 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) y 500 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) son tamaños especiales y no conforme a DIN ISO
Graduaciones 2
Cantidad 1 unidad