Learn More
DWK Life Sciences Embudo de goteo DURAN™, cilíndrico, con escala y junta esmerilada
Código de producto. 10059990 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del cono:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del cono unitSize
10059990 250 ml NS 29/32 cada uno
10385381 50 ml NS 14/23 cada uno
10548991 500 ml NS 29/32 cada uno
10070141 1000 ml NS 29/32 cada uno
10315441 100 ml NS 14/23 cada uno
10538991 250 ml NS 24/29 cada uno
10624562 500 ml NS 24/29 cada uno
7 options
Código de producto. 10059990
Marca: DWK Life Sciences 241243707
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo de goteo permite una adición dosificada de soluciones.
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo. Este diseño dispone de una junta esmerilada estándar adicional en el extremo inferior, que permite una conexión precisa a, por ejemplo, matraces de cuello múltiple.
  • Con llave de paso estándar y dispositivo de retención
  • Se puede ajustar la velocidad de suministro
  • Cilíndrico con escala
  • Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Borosilicato 3.3, Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Tamaño del cono NS 29/32
Para utilizar con (aplicación) Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido; embudos de goteo con un volumen de 250 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) y 500 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) son tamaños especiales y no conforme a DIN ISO
Graduaciones 5
Cantidad 1 unidad