Learn More
DWK Life Sciences Embudo de goteo DURAN™, cilíndrico, con escala
Código de producto. 10101551 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10101551
Marca: DWK Life Sciences 241225406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo de goteo permite una adición dosificada de soluciones.
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo.
  • Con llave de paso estándar y dispositivo de retención
  • Se puede ajustar la velocidad de suministro
  • Cilíndrico con escala
  • Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 13 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Borosilicato 3.3, Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido
Graduaciones 20 ml
Cantidad 1 unidad