Learn More
DWK Life Sciences Condensador Dimroth DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Gracias a la espiral de refrigeración interna, el condensador Dimroth se caracteriza por su gran superficie de refrigeración (flujo de refrigerante en principio de contraflujo). La aplicación más conocida del condensador Dimroth es el condensador de reflujo. Se calienta una mezcla de reacción, los vapores resultantes se condensan en la espiral de refrigeración y se devuelven a la mezcla de reacción.
- El condensador Dimroth consta de un condensador de bobina situado dentro de un tubo
- Este tipo de condensador tiene una mayor superficie de intercambio de calor y, por lo tanto, un mejor efecto de refrigeración que el condensador Liebig o el Allihn
- Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Producto y condensador de reflujo; destilación; los condensadores de 160 mm (con junta esmerilada estándar 14/23) y de 250 mm (con junta esmerilada estándar 24/29 y junta esmerilada estándar 29/32) son tamaños especiales y no conformes a DIN |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Material | Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |
| Tipo | Tamaño no DIN |