Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Refrigerante Dimroth, con 2 esmerilados normalizados, y 2 olivas de plástico desenroscables
El refrigerante Dimroth con su serpentín de refrigeración interno, tiene una gran superficie de refrigeración y se emplea con frecuencia como refrigerante de reflujo.
Marca:  DWK Life Sciences 242548205
130.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.42000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10080131
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Gracias a la espiral de refrigeración interna, el condensador Dimroth se caracteriza por su gran superficie de refrigeración (flujo de refrigerante en principio de contraflujo). La aplicación más conocida del condensador Dimroth es el condensador de reflujo. Se calienta una mezcla de reacción, los vapores resultantes se condensan en la espiral de refrigeración y se devuelven a la mezcla de reacción.
  • El condensador Dimroth consta de un condensador de bobina situado dentro de un tubo
  • Este tipo de condensador tiene una mayor superficie de intercambio de calor y, por lo tanto, un mejor efecto de refrigeración que el condensador Liebig o el Allihn
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
NS 29/32
Tamaño no DIN
400 mm
Producto y condensador de reflujo; destilación; los condensadores de 160 mm (con junta esmerilada estándar 14/23) y de 250 mm (con junta esmerilada estándar 24/29 y junta esmerilada estándar 29/32) son tamaños especiales y no conformes a DIN
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona