Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo DURAN™ con rosca DIN y tapón de rosca de PBT
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Los tubos de cultivo DURAN™ originales se distinguen por su distribución uniforme del grosor de la pared y por presentar una mínima expansión térmica, que da como resultado una alta resistencia a los cambios de temperatura. Por lo tanto, son especialmente adecuados para trabajar a temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
- Con rosca DIN y tapón de rosca de PBT para un sellado hermético (también disponible sin tapón de rosca)
- Sellado muy hermético gracias a la junta de silicona recubierta de PTFE
- Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), PBT, PTFE |
| Para utilizar con | Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles; trabajos con medios de cultivo celular en condiciones estériles dentro de armarios de bioseguridad y campanas extractoras limpias |
| Incluye | Con tapón de rosca |
| Cantidad | 50/paq. |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |