Learn More
DWK Life Sciences Frasco para cultivos DURAN™, con reborde
Código de producto. p-7189228 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15251749 300 ml paquete de 10
15261749 500 ml paquete de 10
15271749 1000 ml paquete de 10
10463871 2500 ml cada uno
10434441 5000 ml cada uno
15241749 100 ml paquete de 10
6 options
Código de producto. 15251749
Marca: DWK Life Sciences 214513907
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos para cultivos son adecuados para la preparación de medios de cultivo.
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme.
  • Disponible con borde con reborde o cuello recto para casquetes metálicos
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 300 ml
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido
Incluye Con reborde
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 70 mm