Learn More
DWK Life Sciences Matraz de cultivo DURAN™, forma Erlenmeyer, cuello recto para tapones metálicos
Código de producto. 11776828 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11776828
Marca: DWK Life Sciences 217714402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos para cultivos son adecuados para la preparación de medios de cultivo.
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme. Los cuellos rectos de los frascos permiten colocar casquetes Kapsenberg y casquetes metálicos.
  • Debido a su geometría cónica, estos matraces son muy adecuados para las pruebas de agitación (por ejemplo, la optimización de medios)
  • El cuello recto permite el uso de tapones metálicos
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 105 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato 3,3
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; mezcla de varios componentes; medición de cantidades líquidas
N.° por paquete 10/Paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable