Learn More
DWK Life Sciences Placas de cristalización con boquilla DURAN™
Código de producto. p-4912666 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
Diámetro (métrico):
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10759101 2 l 190 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10759101
Marca: DWK Life Sciences 213115904
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
An excellent option for crystallization, heating and cooling baths and microscale experiments in the laboratory.
  • Acc. to DIN 12338
  • Transparent with labelling patch
  • Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
  • Autoclavable
  • Available in a range of capacities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2 l
Material Vidrio
Forma Round
Tipo Placa de cristalización
Altura (métrico) 90 mm
Diámetro (métrico) 190 mm