Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cristalizador, sin pico
Código de producto. p-7189415 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11746582 20 ml paquete de 10
11756582 40 ml paquete de 10
11766582 60 ml 10 PCS
11776582 100 ml paquete de 10
11786582 150 ml 10 PCS
11746592 300 ml 10 PCS
11756592 500 ml 10 PCS
11766592 900 ml 10 PCS
11776592 2000 ml 10 PCS
15221689 3500 ml paquete de 10
10 options
Código de producto. 11746582
Marca: DWK Life Sciences 213132403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma y el fondo planos del cristalizador permiten una evaporación uniforme de los disolventes y, por lo tanto, la cristalización de sólidos a partir de soluciones y suspensiones.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos.
  • La forma plana y ancha permite que los disolventes se evaporen rápidamente y de manera uniforme
  • Gran base
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Cristalización; preparación de soluciones concentradas; disponible con boquilla DIN 12 338 o sin boquilla DIN 12 337
N.° por paquete 10/paq.
Diámetro (métrico) 40 mm