Learn More
SCAT Frasco de laboratorio redondo transparente Duran™
Código de producto. p-7225984 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Tamaño de rosca (métrico):
GL45
NS29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
17704884 1000 mL NS29/32 cada uno
10719655 2000 mL GL45 cada uno
10675205 5000 mL GL45 cada uno
3 options
Código de producto. 17704884
Marca: SCAT 501122
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de laboratorio fabricados con vidrio de borosilicato para laboratorios con los más altos requisitos de calidad en términos de resistencia, comportamiento térmico y larga vida útil.
  • Alta resistencia a las influencias químicas
  • Excelente comportamiento térmico para un uso de hasta 140 °C
  • Larga vida útil gracias a la mano de obra de alta calidad
  • Totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C
  • En varios tamaños de rosca, formas y colores
  • Opcionalmente con cuello esmerilado o con abertura de cuello ancha
  • Variantes con revestimiento protector disponibles
  • Incluye tapón de rosca de PP azul
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Transparente
Descripción Frasco de laboratorio DURAN
Material Vidrio Duran
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) NS29/32
Acabado del cuello Cuello esmerilado
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca Ancho sin moler
Forma Forma redonda
Tipo de producto Botella de laboratorio