Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS DURAN™, graduaciones de color azul
Código de producto. 13168009
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Material del enchufe:
Llave de paso de la válvula de PTFE lateral
Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar
Llave de paso recta, llave de vidrio esmerilada estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del enchufe unitSize
13168009 2 ml Llave de paso de la válvula de PTFE lateral paquete de 2
13138009 2 ml Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
13148009 5 ml Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
13178009 5 ml Llave de paso de la válvula de PTFE lateral paquete de 2
13118009 5 ml Llave de paso recta, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
13158009 10 ml Llave de paso lateral, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
13188009 10 ml Llave de paso de la válvula de PTFE lateral paquete de 2
13128009 10 ml Llave de paso recta, llave de vidrio esmerilada estándar paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13168009 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3310340
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
  • Schellbach
  • Patrón de Bang
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Base de soporte
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Bureta DURAN™, llave de paso con llave de PTFE
Graduaciones 0,01 ml
Incluye Bang, tiras Schellbach, conector hembra
Material del enchufe Llave de paso de la válvula de PTFE lateral
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,01 ml
Tipo Microburet
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385