Learn More
Si Analytics™ Cilindro de bureta DURAN™
Código de producto. 10070051 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10070051
Marca: Si Analytics™ 285213022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una mayor precisión y repetibilidad, especialmente en valoraciones. El cilindro de bureta SI Analytics™ DURAN™ ofrece volúmenes precisos.
  • Cilindro de bureta
  • Para usar con unidades intercambiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Capacidad (métrico) 10 ml
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Bureta