Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Burette Stopcock Lateral
Código de producto. 10273861
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta de 2 a 10 mL
Bureta de 25 mL
Bureta de 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10273861 Bureta de 25 mL cada uno
10263671 Bureta de 2 a 10 mL cada uno
10094041 Bureta de 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10273861 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 8901170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Spare part for the economical repair of a burette with lateral stopcock.
  • With glass key
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Para utilizar con (equipo) Bureta de 25 mL
Material Glass
Incluye Glass Key
Llaves de paso Lateral
Tipo Bureta