Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Burette Stopcock Lateral
Código de producto. 10094041
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta de 2 a 10 mL
Bureta de 25 mL
Bureta de 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10094041
Marca: Hirschmann™ 8901175
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Spare part for the economical repair of a burette with lateral stopcock.
  • With glass key
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (equipo) Bureta de 50 mL
Material Glass
Incluye Glass Key
Llaves de paso Lateral
Tipo Bureta