Learn More
DWK Life Sciences Frasco para buretas DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las buretas originales DURAN™ están hechas de vidrio borosilicato 3.3 altamente resistente a productos químicos. Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción. Están calibradas a una temperatura de referencia de + 20 °C por vertido (Ex). Esto significa que las cantidades se pueden leer exactamente en la graduación, porque al calibrar se ha considerado la adherencia del líquido sobre el vidrio. En el caso de las buretas, las tolerancias de volumen corresponden a los márgenes de error según ISO y DIN. Las buretas DURAN™ están disponibles con macho de vidrio o de PTFE. A diferencia de los machos de vidrio, no es necesario engrasar los machos de PTFE, lo cual facilita el trabajo en el laboratorio.
- Frasco de repuesto para buretas automáticas
- Se suministran sin accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Valoración; medición volumétrica; análisis de medición |
| Incluye | Con junta esmerilada estándar 29/32, transparente |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 160 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |