Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo Büchner, Embudo tamizador con placa ranurada
Código de producto. 10272021 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 ml
125 ml
220 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10272021 70 ml 1 PCS
10098540 500 ml 1 PCS
10028570 1000 ml 1 PCS
10373861 125 ml cada uno
10363911 220 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10272021 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213412207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada.
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
  • El soporte para tamiz ranurado sirve como soporte para filtros de membrana y papel.
  • De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 57 mm
Capacidad (métrico) 70 ml
Material Boro 3,3
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración a presión reducida; filtración
Diámetro del disco (métrico) 48 mm
Cantidad 1 unidad