Learn More
DWK Life Sciences™ Base protectora para botellas (silicona) DURAN™ para plataforma con ruedas de metal, amarillo
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Ideal para usuarios que tienen que manipular frascos de vidrio de laboratorio GL 45 grandes. El sistema se ha desarrollado para ayudar a los usuarios a manipular de forma segura los frascos de laboratorio más grandes, que pueden ser pesados y difíciles de mover cuando se llenan con líquido. El sistema de transporte de frascos DURAN™ GL 45 está construido alrededor de un collarín para botellas GL 45 especialmente diseñado, que se acopla de forma segura alrededor del cuello del frasco. Tiras de polipropileno antideslizantes de alta resistencia que mantienen el cuerpo del frasco en su lugar de forma segura. Uno de los riesgos durante el transporte es sufrir un impacto accidental y, por esta razón, un componente de goma de silicona que absorbe los golpes protege la base del frasco. Todos los componentes del sistema se pueden esterilizar en autoclave y limpiarse mientras están conectados a los frascos DURAN™. La gama de productos consta de cuatro soportes de transporte manuales específicos para los frascos de laboratorio de vidrio GL 45 de 2, 5, 10 o 20 litros con plataformas metálicas opcionales. La configuración exacta que se ofrece depende del tamaño del frasco: El sistema de transporte para frascos de 5 y 10 litros tiene un asa lateral que permite verter el contenido de forma segura y controlada. Los soporte para frascos de 10 y 20 litros cuentan con dos asas de transporte con forma ergonómica para permitir que dos personas puedan cogerlos.
- La base de apoyo de silicona protege la base de la botella de vidrio de los impactos durante la elevación o la manipulación. Las bases separadas permiten que la plataforma con ruedas se use sin asas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Amarillo |
| Material | Caucho-silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte seguro de frascos de laboratorio; transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Para la plataforma con ruedas de metal de 10 l |
| Cantidad | 1 unidad |