Descripción
- Ideal para usuarios que tienen que manipular frascos de laboratorio de vidrio grandes GL 45 o GLS 80 de 5 l.
- En caso de impacto accidental, un componente de caucho de silicona amortiguador protege la base del frasco.
- La base se puede esterilizar en autoclave y limpiarse en una lavadora de laboratorio para volver a utilizarla.
- La base de soporte de silicona protege la base del frasco de vidrio de 5 l de los impactos durante la elevación o la manipulación.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Amarillo |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte seguro de frascos de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de 5 l DURAN™ |
| Cantidad | 1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 200 °C |
| Diámetro exterior (métrico) | 194 mm |
| Mostrar más |