Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo
Código de producto. 10181991
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
24 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
NS29/NS14
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10181991 500 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10602662 1000 mL 19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
12633790 100 ml 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central 1 PCS
10332611 100 ml 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10070281 100 ml 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10372751 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10204481 250 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10481083 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
10284521 250 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10382751 500 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10388839 50 mL NS29/NS14 cada uno
10139120 500 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10772512 24 mL 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central cada uno
10624271 50 mL 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central cada uno
14 options
Código de producto. 10181991
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03214258
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de dos cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN 12394
  • Con cuello lateral en un ángulo de 20°
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12394 y además de la norma estándar DIN
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Forma del fondo Redondo