Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Código de producto. 10413121
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
100 mL
250 mL
500 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10413121
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03304470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales paralelos se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN 12392
  • Dos cuellos laterales paralelos en ángulo de 90°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Forma del fondo Redondo