Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Código de producto. 10375211
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10375211 100 ml 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10478972 1000 mL 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
10742342 1000 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10129360 1000 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10254381 100 mL 19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
10797511 100 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10362701 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10438402 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
10382701 250 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10372701 250 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
11923401 25 mL 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central cada uno
10342751 500 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10080211 5 L 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10047570 500 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10037570 500 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
15 options
Código de producto. 10375211
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03314237
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos.Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Conforme a DIN 12394
  • Dos cuellos laterales en un ángulo de 20°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Forma del fondo Forma redonda