Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Código de producto. 10047570
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10047570
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03314258
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos.Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Conforme a DIN 12394
  • Dos cuellos laterales en un ángulo de 20°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Forma del fondo Redondo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.