Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de ebullición
- Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Código de producto. 10653622
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
1000 ml
3000 mL
5 L
10 L
Junta de toma:
Toma NS 14/23
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Toma NS 45/40
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Junta de toma | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10653622 | 25 mL | Toma NS 19/26 | paquete de 10 |
| 10374971 | 10 L | Toma NS 29/32 | cada uno |
| 10429800 | 1000 mL | Toma NS 24/29 | paquete de 10 |
| 10171371 | 1000 mL | Toma NS 45/40 | paquete de 10 |
| 11852552 | 1000 ml | Toma NS 29/32 | paquete de 10 |
| 15340885 | 100 ml | Toma NS 14/23 | 10 PCS |
| 15350895 | 100 ml | Toma NS 24/29 | paquete de 10 |
| 10627371 | 100 mL | Toma NS 19/26 | paquete de 10 |
| 10047830 | 250 mL | Toma NS 14/23 | paquete de 10 |
| 10772392 | 250 mL | Toma NS 19/26 | paquete de 10 |
| 10208030 | 250 mL | Toma NS 24/29 | paquete de 10 |
| 10461083 | 3000 mL | Toma NS 29/32 | cada uno |
| 10781352 | 5 L | Toma NS 29/32 | cada uno |
| 10697281 | 50 mL | Toma NS 19/26 | paquete de 10 |
| 10572671 | 500 mL | Toma NS 24/29 | paquete de 10 |
| 10165350 | 50 mL | Toma NS 24/29 | paquete de 10 |
| 10529971 | 5 mL | Toma NS 14/23 | paquete de 10 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10653622
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001922
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Junta de toma | Toma NS 19/26 |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 41 mm |