Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Código de producto. 10165350
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
1000 ml
3000 mL
5 L
10 L
Junta de toma:
Toma NS 14/23
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Toma NS 45/40
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10165350 50 mL Toma NS 24/29 paquete de 10
10374971 10 L Toma NS 29/32 cada uno
10429800 1000 mL Toma NS 24/29 paquete de 10
10171371 1000 mL Toma NS 45/40 paquete de 10
11852552 1000 ml Toma NS 29/32 paquete de 10
15340885 100 ml Toma NS 14/23 10 PCS
15350895 100 ml Toma NS 24/29 paquete de 10
10627371 100 mL Toma NS 19/26 paquete de 10
10653622 25 mL Toma NS 19/26 paquete de 10
10047830 250 mL Toma NS 14/23 paquete de 10
10772392 250 mL Toma NS 19/26 paquete de 10
10208030 250 mL Toma NS 24/29 paquete de 10
10461083 3000 mL Toma NS 29/32 cada uno
10781352 5 L Toma NS 29/32 cada uno
10697281 50 mL Toma NS 19/26 paquete de 10
10572671 500 mL Toma NS 24/29 paquete de 10
10529971 5 mL Toma NS 14/23 paquete de 10
17 options
Código de producto. 10165350
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002428
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma Toma NS 24/29
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 51 mm