Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de nitrógeno de vidrio de borosilicato DURAN™
Código de producto. 10394921
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
24 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Junta de toma:
Cuello central: 14/23 NS
Cuello central: 29/32 NS
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10394921 100 mL Cuello central: 14/23 NS cada uno
10438592 1000 mL Cuello central: 29/32 NS cada uno
10224191 100 mL Cuello central: 29/32 NS cada uno
10305881 24 mL Cuello central: 14/23 NS cada uno
10674002 50 mL Cuello central: 14/23 NS cada uno
10254151 50 mL Cuello central: 29/32 NS cada uno
10294281 500 mL Cuello central: 29/32 NS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10394921 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03360137
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma Cuello central: 14/23 NS
Forma del fondo Redondo