Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper
Descripción
- Durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
- Graduated.
- Reinforced ground neck marked with standard ground size.
- Hollow NS glass stopper.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, vidrio Duran, Duran Glass |
| Incluye | Tapón de vidrio hueco |
| Junta cónica estándar | NS 19/26 |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón NS |
| Tamaño del tapón | NS 19/26 |