Learn More
DWK Life Sciences DURAN Blanco™ para embudo de decantación y goteo, cilíndrico con base con tapón para ISO 4800
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los embudos de goteo DURAN™ se utilizan, por ejemplo, para el suministro medido de líquido a una mezcla de reacción.
- Cilíndrico con base con tapón para ISO 4800
- Artículos de vidrio para su posterior procesamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 42 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Boro 3,3 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Vacío para procesamiento posterior como embudo de goteo; separación de fases |
| Cantidad | 10/paq. |