Learn More
DWK Life Sciences Pieza vacía para recipientes de reacción DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las piezas vacías para recipientes de reacción de DURAN™ son convincentes debido a su buena distribución del espesor de pared y permiten la producción económica de recipientes de reacción con una geometría reproducible. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
- Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
- Debido a la geometría y el grosor de pared masivo, las piezas vacías son adecuadas para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío.
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 106 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para procesar como recipiente de reacción |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |