Learn More
DWK Life Sciences Pieza para matraz de evaporación DURAN™, en forma de pera
Código de producto. 10243401 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10243401 2000 mL paquete de 10
15201639 1000 mL paquete de 10
15281629 250 mL paquete de 10
15291629 500 mL paquete de 10
15271629 100 mL paquete de 10
11649848 3000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10243401 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 210286305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado.
Los matraces de evaporación DURAN™ tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación. Para su uso posterior en evaporadores giratorios para la evaporación de disolventes, se forma o prepara una funda de unión esmerilada estándar.
  • En forma de pera
  • Los matraces de evaporación tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Esterilizable en autoclave
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Para utilizar con (aplicación) Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado; evaporador giratorio; después del procesamiento posterior, se puede usar para la evaporación de disolventes
Cantidad 10/paq.
Volumen (métrico) 2000 mL
Diámetro (métrico) 158 mm