Learn More
DWK Life Sciences Campana DURAN™, con tapa de vidrio con bola
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Diámetro de base (métrico):
185 mm
260 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
De forma predeterminada, las pruebas se realizan a presión normal. La realización de pruebas al vacío ( baja presión) puede tener efectos significativos en el proceso de reacción. Para poder observar estos efectos en el rango de vacío bajo y medio, se debe utilizar un plato de experimentación de vacío y una campana (también llamada campana de la bomba de aire).
- La bola permite levantar fácilmente la campana
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 185 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de vacío; pruebas en cámaras de vacío |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |