Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Vasos de precipitados DURAN™
Descripción
- Boquilla para un vertido limpio
- Distribución de grosor de pared uniforme
- Cumple con las normas DIN 12331/ISO 3819
- Fabricados con vidrio borosilicatado DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 60mm |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 120mm |
| Cantidad | 10Pack |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12331/ISO 3819 |