Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Vasos de precipitados DURAN™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Boquilla para un vertido limpio
- Distribución de grosor de pared uniforme
- Cumple con las normas DIN 12331/ISO 3819
- Fabricados con vidrio borosilicatado DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 105mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 145mm |
| Cantidad | 10Pack |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12331/ISO 3819 |