Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma alta, sin pico
Código de producto. 11710944 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11710944 600 ml 10 PCS
11770934 50 ml paquete de 10
11780934 100 ml 10 PCS
11329543 250 ml 10 PCS
11700944 400 ml 10 PCS
11720944 1000 ml 10 PCS
11730904 150 ml 10 PCS
7 options
Código de producto. 11710944
Marca: DWK Life Sciences 211174805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a su forma, el vaso de precipitados es un producto universal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala.
  • Sin boquilla
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido
N.° por paquete 10/paq.