Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma alta, con pico
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
2 PCS
paquete de 10
Descripción
Los vasos de precipitados son vasos cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: alto y bajo, con o sin pico, con o sin escala
- Boquilla para un vertido limpio
- Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
- Estampado cerámico blanco de alta resistencia
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 120 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |