Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma alta, con pico
Código de producto. 11371435 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
2 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11371435 800 ml paquete de 10
11762232 50 ml 10 PCS
11331435 100 ml 10 PCS
11341435 150 ml 10 PCS
11792232 250 ml paquete de 10
11351435 400 ml 10 PCS
11361435 600 ml paquete de 10
11732242 1000 ml 10 PCS
11742242 2000 ml 10 PCS
11381435 3000 ml 2 PCS
10 options
Código de producto. 11371435
Marca: DWK Life Sciences 211165303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a su forma, el vaso de precipitados es un producto universal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
Los vasos de precipitados son vasos cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: alto y bajo, con o sin pico, con o sin escala
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
  • Estampado cerámico blanco de alta resistencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 90 mm
Capacidad (métrico) 800 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido
N.° por paquete 10/paq.