Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio aspirador DURAN™, cuello Unground para tapón de caucho, vía lateral para conectar tubos
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Frascos aspiradores sencillos con vía lateral. Equipados con una vía lateral integral para la fijación de tubos flexibles de diámetro interno de 9 mm, estos frascos aspiradores simples están disponibles en capacidades de hasta 1 litro. Cuello Unground para admitir tapones de caucho.
- La salida facilita la conexión de tubos flexibles
- Con cuello liso y vía lateral inferior
- Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 73 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |